Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento Electrothermal™ para EM/EME
Elemento de calefacción electrotérmico Bibby Scientific para EM/EME, capacidad:250 ml, para uso con:mantas calefactoras de la serie EM 14314, tensión:230 V, frecuencia:50/60 Hz
Marca:  Bibby Scientific™ 10086-37
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11748412
  • 815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elemento de calefacción electrotérmico Bibby Scientific para EM/EME, capacidad:250 ml, para uso con:mantas calefactoras de la serie EM 14314, tensión:230 V, frecuencia:50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
2000 mL
230 V
Elemento de calentamiento
Mantas eléctricas serie EM/EME
500w
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento Electrothermal™ para EM/EME > Capacidad: 2000mL