Learn More
BUCHI Accesorios para aparatos de punto de ebullición
Boiling point tubes and capillaries for automated or manual determination according to the Siwoloboff method.
Marca: BUCHI 019697
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta precisión para resultados fiables
- Cumple los requisitos de la farmacopea de la Unión Europea y Siwoloboff
- Diseñado para instrumentos de fusión y punto de ebullición BUCHI
- Compatible con otros instrumentos
Especificaciones
Tubos de punto de ebullición | |
Para determinaciones de puntos de ebullición reproducibles | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Esterilizable en autoclave |
2,75 mm | |
Aparatos de punto de ebullición | |
10/paq. |