Learn More
BUCHI Accesorios para aparatos de punto de ebullición
Boiling point tubes and capillaries for automated or manual determination according to the Siwoloboff method.
101.00€ - 1340.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12030592
|
BUCHI
019007 |
Tubos de punto de ebullición | 100/paq. |
460.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12725063
|
BUCHI
019697 |
Tubos de punto de ebullición | 10/paq. |
101.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12201507
|
BUCHI
051890 |
Capilares de punto de ebullición | 100/paq. |
1340.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High precision for reliable results
- Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
- Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
- Compatible with other instruments
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Esterilizable en autoclave |