Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
pH | 10 |
Forma física | Líquido |
Tipo de solución | Solución tampón de pH |
Formulación | 95 a 99 % de agua desionizada, 0.1 a 0.5 % de hidróxido sódico; sosa cáustica |
Olor | Ning. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10684863
![]() |
Mettler Toledo
51350038 |
250 ml | 1 paq. |
26.65€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10422701
![]() |
Mettler Toledo
51350024 |
6 x 250 ml | 6 paq. |
87.40€
1500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
95 a 99 % de agua desionizada, 0.1 a 0.5 % de hidróxido sódico; sosa cáustica |
10 | |
Solución tampón de pH | |
Ning. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución tampón, pH 10, Mettler Toledo™