Learn More
Solución tampón, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 258605000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031891
  • 35.88€ / 500 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 10
1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
Líquido
Frasco de plástico
Incolora
9.98 to 10.02 (20°C)
500 mL
Solubilidad en agua: soluble.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer