Learn More
Solución tampón de pH 4, tampón de citrato, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 258580010
52.41 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
Especificaciones
Buffer solution pH 4 | |
68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
3.98 to 4.02 (20°C) | |
1 L | |
MFCD00130806 | |
Traceable to NIST |
Phthalate buffer | |
Incolora | |
Líquido | |
C8H5KO4 | |
Frasco de plástico | |
204.23 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464200 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0464201 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459352 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459353 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459351 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%