Learn More
Solución tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical™
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
Marca: Fisher Chemical J/2840/17
74.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
Especificaciones
7778-77-0 | |
6 | |
2.5 L | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
fosfato de dihidrógeno de potasio | |
516951 |
Incolora | |
Líquido | |
H2KO4P | |
Frasco de plástico de HDPE | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 |
Seguridad y manipulación
- Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue