Learn More
Disolución amortiguadora con pH 9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical J/2870/21
65.20 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Solución de tampón de pH 9,2 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
163147 |
9.2 | |
5 L | |
Recipiente de plástico |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
11Minutes
47Seconds
4 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
11Minutes
47Seconds
4
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.