Learn More
Disolución amortiguadora con pH 9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
45.70€ - 222.00€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
pH | 9.2 |
Forma física | Líquido |
Número MDL | 163147 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10082531
|
Fisher Chemical
J/2870/08 |
500 mL | Frasco de plástico de HDPE |
45.70€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10142000
|
Fisher Chemical
J/2870/15 |
1 L | Frasco de plástico de HDPE |
57.95€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10590911
|
Fisher Chemical
J/2870/17 |
2.5 L | Frasco de plástico de HDPE |
88.70€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10030180
|
Fisher Chemical
J/2870/21 |
5 L | Recipiente de plástico |
145.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10419370
|
Fisher Chemical
J/2870/24 |
10 L | Bolsa en caja |
222.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Solución de tampón de pH 9,2 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Incolora | |
9.2 | |
Líquido | |
163147 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Disolución amortiguadora con pH 9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™