Learn More
Fisherbrand™ Tubos a granel
Para su uso con homogeneizadores 4 y 24 de molino de gránulos. También se adapta a la mayoría de molinos de gránulos disponibles comercialmente.
Marca: Fisherbrand™ 15535809
477.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25045" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Intervalo de procesamiento: De 300 µl a 1,8 ml
- Gránulos no incluidos
Especificaciones
Tubos sin refuerzo con tapones de rosca y juntas tóricas | |
Blanco/opaco | |
Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24 | |
Sí |
2 mL | |
Sí | |
500/paq. |