Learn More
Fisherbrand™ Tubos a granel
GREENER_CHOICE
Para su uso con homogeneizadores 4 y 24 de molino de gránulos. También se adapta a la mayoría de molinos de gránulos disponibles comercialmente.
502.00€ - 503.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Blanco/opaco
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
Cantidad de embalaje 500/paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15545809
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
15545809
Tubos reforzados con tapones de rosca y juntas tóricas
502.00€
1 paquete
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15535809
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
15535809
Tubos sin refuerzo con tapones de rosca y juntas tóricas
503.00€
1 paquete
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Intervalo de procesamiento: De 300 μl a 1.8 ml
  • Gránulos no incluidos
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
Sí
500/paq.
Blanco/opaco
Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24