Learn More
Fisherbrand™ Tubos a granel
GREENER_CHOICE
Para su uso con homogeneizadores 4 y 24 de molino de gránulos. También se adapta a la mayoría de molinos de gránulos disponibles comercialmente.
Marca:  Fisherbrand™ 15545809
356.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15545809
  • 502.00€ / 1 paquete
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Intervalo de procesamiento: De 300 µl a 1,8 ml
  • Gránulos no incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos reforzados con tapones de rosca y juntas tóricas
Blanco/opaco
Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
Sí
2 mL
Sí
500/paq.
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand bead mills and bead kits
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Fisherbrand
      Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
      Promo Code: 24163
      Expires2025-04-30
      Days
      13
      Hours
      16
      Minutes
      55
      Seconds
      12
      New Offer
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones Comprar ahora
    • Multiple Manufacturers
      Hasta un 60% descuento
      Promo Code24119
      Expires2025-04-30
    • Fisherbrand
      Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
      Promo Code: 24163
      Expires2025-04-30
      Days
      13
      Hours
      16
      Minutes
      55
      Seconds
      12
      New Offer
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones Comprar ahora
    • Multiple Manufacturers
      Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
      Promo Code: 24155
      Expires2025-04-30
      Days
      13
      Hours
      16
      Minutes
      55
      Seconds
      12
      Hot Deal
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones See Full Promo Details
    Título del producto
    Fisherbrand™ Tubos a granel > Tubos reforzados de 2 ml con tapones de rosca y juntas tóricas