Learn More
Fisherbrand™ Gránulos a granel
237.45 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Llene hasta 500 tubos de muestra de 2 mL
- Tubos de muestras no incluidos
Especificaciones
Gránulos | |
Cerámica de óxido de circonio | |
325 g |
1,4 mm | |
Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
14Minutes
24Seconds
8 -
Multiple Manufacturers
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
14Minutes
24Seconds
8