Learn More
Wld Tec™ Quemador de seguridad Bunsen Flame 100
Alternativa segura a los quemadores tradicionales Bunsen o de alcohol. El quemador de seguridad Bunsen Flame 100 WLD Tec™ es ideal para todas las aplicaciones de laboratorio relacionadas con las llamas.
Marca:  Wld Tec™ 2.100.000
Código de producto. 11774169
  • 476.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Multiusos
    • Apto para todas las aplicaciones de laboratorio relacionadas con las llamas
    • La llama de precisión permite el calentamiento graduado, así como una esterilización segura
    • El tamaño y la intensidad de la llama pueden ajustarse infinitamente
  • Fácil manejo.
    • Se activa con solo pulsar un botón
    • Control opcional de pedal
    • Control opcional de sensor IR externo
  • Seguridad fiable
    • Sistema de control de seguridad (SCS)
    • Activación por corte de gas
    • Protección contra sobrecalentamiento
    • Detección de obstrucción del cabezal del quemador
  • Eficientes
    • Funcionamiento económico
    • Consumo de gas reducido
  • Compacto y resistente
    • Carcasa y quemador de acero inoxidable
    • Tubo de quemador extraíble para una limpieza sencilla
    • Tamaño reducido
Especificaciones
Especificaciones
Quemador de gas para laboratorio
Gas natural, butano, propano
34 mm
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Wld Tec™ Quemador de seguridad Bunsen Flame 100 > Altura: 34mm