Learn More
KD Scientific Jeringa de vidrio
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
Marca: KD Scientific 780871
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La nueva línea de jeringas de vidrio ofrece una jeringa de vidrio para satisfacer la mayoría de las aplicaciones
- Se ofrecen más de 10 jeringas de 1,0 mL a 200 mL
- Todas las jeringas están fabricadas con vidrio de borosilicato resistente al calor
- El material y la construcción son resistentes a la rotura por golpes y cambios bruscos de temperatura
- Todas están recocidas y probadas hasta que están libres de tensiones internas para soportar lavados repetidos
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
Sí | |
Reusable | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Sí |
No Needle Included | |
Jeringa | |
1 mL | |
Luer Lock | |
No estéril |
Título del producto
KD Scientific Jeringa de vidrio > 1 mL, Luer Lock
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido