Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Biocompatible, sealable, and weldable TPE tubing.
400.91€ - 1913.18€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | Thermoplastic |
Para utilizar con | Biopharmaceutical Applications |
Color | Opaque |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17993711
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-125-2 |
6.4 mm | 32 psi (at 19°C) | 15 m | 1.6 mm |
440.73€
120 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17913501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2M |
9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 107 m | 1.6 mm |
410.49€
107 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17923421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2S |
9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 305 m | 1.6 mm |
1913.18€
305 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17963581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3 |
9.5 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
400.91€
75 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17993491
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3M |
9.5 mm | 42 psi (at 19°C) | 107 m | 2.4 mm |
552.51€
107 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17903701
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-3 |
11.2 mm | 26 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
592.36€
90 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17933421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3M |
12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 61 m | 2.4 mm |
458.05€
61 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17913561
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3S |
12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 152 m | 2.4 mm |
1080.58€
152 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17953421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-3 |
14.3 mm | 19 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
521.45€
60 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17993501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4 |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 3.2 mm |
765.82€
60 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17943511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4M |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 46 m | 3.2 mm |
505.16€
46 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17913511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4S |
15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 107 m | 3.2 mm |
1178.95€
107 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17973511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-4S |
19.05 mm | 17 psi (at 19°C) | 76 m | 3.2 mm |
1069.53€
76 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17973581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-3 |
19.1 mm | 14 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
496.64€
45 metros |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Description
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
- Specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection
- Suitable for sterilization by gamma and x-ray irradiation, as well as autoclave
- Moldable, bondable, and formable, making it ideal for single-use assemblies, overmolds, tubing, and bag manifolds
- Manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- Very high durability in peristaltic pump applications
- Typical applications include: Aseptic Sealing Disconnections; Aseptic Welding Connections; Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings; Single-use Assemblies
Spécification
Tubing | |
Thermoplastic | |
Opaque |
Autoclavable | |
Biopharmaceutical Applications |