Learn More
Labcon Dispensadores para transfusiones sanguíneas C-Pette™ y C-Pette™ E
Estos dispensadores E proporcionan una forma sencilla de dispensar sangre en un casete de prueba sin retirar la tapa del tubo de extracción.
Marca:  Labcon 7630-540-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17424372
  • 134.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ambos dispensadores E se ajustan a todos los tubos de extracción de sangre estándar y son ideales para su uso con muchos analizadores de punto de atención (POC) que requieren la entrega de una muestra.
  • Minimiza los aerosoles y reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el laboratorio
  • Seguros para el uso en la cabecera del paciente
  • Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Cánula de acero inoxidable o acrílica
  • No esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de gotas de sangre
Sí
Cánula de acero inoxidable
100/paq.