Learn More
Labcon Dispensadores para transfusiones sanguíneas C-Pette™ y C-Pette™ E
Estos dispensadores E proporcionan una forma sencilla de dispensar sangre en un casete de prueba sin retirar la tapa del tubo de extracción.
22.55€ - 476.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de gotas de sangre |
---|---|
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17494362
|
Labcon
7625-540-000-9 |
100/paq. | Cánula acrílica |
22.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17484362
|
Labcon
7625-500-000-9 |
500 paq. | Cánula acrílica |
92.05€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17424372
|
Labcon
7630-540-000-9 |
100/paq. | Cánula de acero inoxidable |
134.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17414372
|
Labcon
7630-500-000-9 |
500 paq. | Cánula de acero inoxidable |
476.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Ambos dispensadores E se ajustan a todos los tubos de extracción de sangre estándar y son ideales para su uso con muchos analizadores de punto de atención (POC) que requieren la entrega de una muestra.
- Minimiza los aerosoles y reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el laboratorio
- Seguros para el uso en la cabecera del paciente
- Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Cánula de acero inoxidable o acrílica
- No esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Dispensador de gotas de sangre | |
Sí |