Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) C57BL/6 Gibco irradiados son células alimentadoras que fomentan el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas y células madre pluripotentes inducidas (ISPC), especialmente ESC/iPSC de ratón.
Marca: Gibco™ A34960
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. Núms. GSC-6002G y GSC-6202G, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6 endogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF
• inactivados previamente y listos para usarse con confianza usando células alimentadoras meticulosamente probadas
• Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF C57BL/6 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF C57BL/6 irradiados se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Cultive sus ESC e iPSC con confianza, sabiendo que puede confiar en estas células alimentadoras de alta calidad.
Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Mientras que los MEF C57BL/6 también pueden servir de apoyo a ESC e iPSC humanos, estas células alimentadoras funcionan especialmente bien para cultivar ESC e iPSC de ratón, por lo que ofrecen mejores resultados en comparación con los MEF de cepa CF1 e ICR.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón | |
Ratón | |
2 x 106 células | |
Se envía con hielo seco |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas | |
2 x 106 cells |