Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) C57BL/6 Gibco irradiados son células alimentadoras que fomentan el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas y células madre pluripotentes inducidas (ISPC), especialmente ESC/iPSC de ratón.
Marca: Gibco™ A34961
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. Núms. GSC-6002G y GSC-6202G, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6 endogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF
• inactivados previamente y listos para usarse con confianza usando células alimentadoras meticulosamente probadas
• Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF C57BL/6 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF C57BL/6 irradiados se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Cultive sus ESC e iPSC con confianza, sabiendo que puede confiar en estas células alimentadoras de alta calidad.
Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Mientras que los MEF C57BL/6 también pueden servir de apoyo a ESC e iPSC humanos, estas células alimentadoras funcionan especialmente bien para cultivar ESC e iPSC de ratón, por lo que ofrecen mejores resultados en comparación con los MEF de cepa CF1 e ICR.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón | |
Ratón | |
4 x 106 células | |
Se envía con hielo seco |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas | |
4 x 106 cells |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2476589 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A34961 |
2532386 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A34961 |
2893703 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A34961 |
2989009 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | A34961 |
2449486 | Certificado de análisis | 11/02/2022 | A34961 |