Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC-G
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3055904030567
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 × 486 × 990 mm | |
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFW | |
2 | |
Con textura revestida en polvo | |
545 mm | |
Gris, Amarillo | |
Armario para productos químicos |
2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | |
493 mm | |
520 × 545 × 1105 mm | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
990 mm | |
1 | |
Estándar | |
56 kg | |
486 mm | |
Acero |