Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC-G
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
890.40€ - 1643.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
Fondo interior (métrico) | 493 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario para productos químicos |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Altura exterior (métrico) | Configuración | Modelo de puerta | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Altura exterior (métrico) | Configuración | Modelo de puerta | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15965336
|
asecos™
3055904030565 |
1105 mm | 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
890.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15925396
|
asecos™
3056004030565 |
1105 mm | 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
890.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15985336
|
asecos™
3055904030567 |
1105 mm | 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
901.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15945396
|
asecos™
3056004030567 |
1105 mm | 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
901.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15935346
|
asecos™
3055904030572 |
1105 mm | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
1102.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15995396
|
asecos™
3056004030572 |
1105 mm | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
1102.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15905576
|
asecos™
3056304030573 |
1950 mm | 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
1033.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15915636
|
asecos™
3056404030573 |
1950 mm | 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
1033.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15925576
|
asecos™
3056304030575 |
1950 mm | 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
1054.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15935636
|
asecos™
3056404030575 |
1950 mm | 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
1054.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15975636
|
asecos™
3056404030579 |
1950 mm | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
1356.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15975576
|
asecos™
3056304030581 |
1950 mm | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda |
1643.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15995636
|
asecos™
3056404030581 |
1950 mm | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Ventana fija, Con bisagras a la derecha |
1643.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Beschreibung
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en chapa de acero de alta calidad, resistente a los arañazos y superficie recubierta en polvo
- Ningún uso no autorizado: Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Ventilación natural gracias a aperturas para la ventilación en la parte inferior del armario, apto para la conexión a un sistema de extracción forzada
equipamiento interior con
- 2 x bandeja, capacidad de carga: 50 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 50 kg, plancha de acero galvanizada
- 1 x cubeto de retención, volumen: 22 litros, plancha de acero galvanizada
Certificados
- conforme a la norma EN 16121/16122
Spezifikation
Conformidad DIN EN 16121/16122 | |
493 mm | |
Armario para productos químicos | |
1 | |
545 mm |
520 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
Con textura revestida en polvo | |
486 mm |