Learn More
Carbonato de calcio, 98 %, puro, polvo ligero, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10463755
Carbonato de calcio, 98 %, puro, polvo ligero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463755
2.5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10463755
Marca: Thermo Scientific Acros 403810025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 825.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Índice Merck 15, 1659
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464934 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number403810025,403811000,403815000
Número de loteA0456501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number403810025,403811000,403815000
Número de loteA0419383 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number403810025,403811000,403815000
Número de loteA0392206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number403810025,403811000,403815000
Número de loteA0407193 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number403810025,403811000,403815000
Nombre del producto
  • Calcium carbonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de calcio, 98 %, puro, polvo ligero, Thermo Scientific Chemicals >