Learn More
Carbonato de calcio, +98 %, polvo puro, pesado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium carbonate |
Punto de fusión | 825.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Índice Merck | 15,1659 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468065 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 124670010,124670025,124670100 |
A0461810 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | 124670010,124670025,124670100 |
A0459808 | Certificado de análisis | 01/02/2024 | 124670010,124670025,124670100 |
A0452274 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 124670010,124670025,124670100 |
A0413238 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 124670010,124670025,124670100 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium carbonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de calcio, +98 %, polvo puro, pesado, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido