Learn More
Piezas dendríticas de calcio cristalino, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11392408
Piezas dendríticas de calcio cristalino, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392408
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11392408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014457.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium crystalline dendritic pieces
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1401
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Formulario Piezas
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY30G045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number014457.06,014457.14
Número de loteT26I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Número de loteT26I017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Número de loteX21G039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Número de loteU17E026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piezas dendríticas de calcio cristalino, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >