Learn More
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11306677
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306677
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11306677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color Plata-blanco
Nombre de nota Redistilled
Aspecto Silvery-white granules
Densidad 1.54g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Tamaño de malla -6 Mesh
Olor Odorless
Formulario Granular
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP14L043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Número de loteN20L015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Número de loteN20L014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Número de loteN20L013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Número de loteN14L033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >