Learn More
Partículas de calcio, redestilado, malla -16, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11360168
Partículas de calcio, redestilado, malla -16, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360168
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11360168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042917.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Nombre de nota Redistilled
Aspecto Silvery-white granules
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Tamaño de malla -16 Mesh
Olor Odorless
Formulario Granular
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ13K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number042917.30,042917.18,042917.09
Número de loteP25K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2024 Catalog Number042917.30,042917.18,042917.09
Número de loteZ15I015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog Number042917.30,042918.NB,042917.18,042917.09
Número de loteM27I043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number042917.30,042918.NB,042917.18,042917.09
Número de loteW17F067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number042917.30,042918.NB,042917.18,042917.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de calcio, redestilado, malla -16, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >