Learn More
Hidróxido de calcio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 250.25€
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CaH2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 74.09 |
Número MDL | MFCD00010901 |
Clave InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid |
PubChem CID | 6093208 |
ChEBI | CHEBI:31341 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10637192
|
Thermo Scientific Acros
219181000 |
100 g | Frasco de plástico |
40.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10647192
|
Thermo Scientific Acros
219185000 |
500 g | Frasco de plástico |
48.34€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10398540
|
Thermo Scientific Acros
219180010 |
1 kg | Frasco de plástico |
65.22€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10697352
|
Thermo Scientific Acros
219180025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
90.95€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10761604
|
Thermo Scientific Acros
219180100 |
10 kg | Tambor de plástico |
250.25€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
6093208 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
CHEBI:31341 |
Especificaciones
2850.0°C | |
580.0°C | |
Blanco | |
97.5% min. (Complexometry) | |
Ca(OH)2 | |
15, 1675 | |
Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
CHEBI:31341 | |
98% | |
Passes Tests |
Calcium hydroxide | |
1305-62-0 | |
Polvo amorfo | |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
calcio; dihidróxido | |
6093208 | |
74.09 | |
Extra puro | |
2.24g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Inmediatamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
- Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only