Learn More
Hidróxido de calcio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 2850.0°C |
Nombre del producto químico o material | Calcium hydroxide |
Punto de fusión | 580.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo amorfo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | Ca(OH)2 |
Índice Merck | 15, 1675 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467923 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0467176 | Certificado de análisis | 28/10/2024 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457434 | Certificado de análisis | 03/11/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457218 | Certificado de análisis | 25/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0456734 | Certificado de análisis | 06/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium hydroxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de calcio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido