Learn More
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15643300
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643300 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15643300
Marca: Honeywell-Fluka 31219500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥96%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hydroxide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Puriss. P.a.
Densidad 2.24g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium dihydroxide
Título del producto
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >