Learn More
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Hydroxide |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Ca(OH)2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.09g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥96% |
Grado | Puriss. P.a. |
Densidad | 2.24g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium hydroxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium dihydroxide
Título del producto
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido