Learn More
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10498780
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10498780
500 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Código de producto. 10498780
Marca: Fisher Chemical C/1642/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dihidróxido de calcio
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Punto de fusión 580°C
Color Blanco
pH 12.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Título del producto
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >