Learn More
Carga de calcio, 1 cm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium shot |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1401 |
Cantidad | 100 g |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Tamaño de partículas | 1cm (0.4 in.) & down |
Formulario | Granalla |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium shot
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P232-Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Carga de calcio, 1 cm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido