Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador Código de producto.: 10247703
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador
Código de producto. 10247703
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10247703
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157312500
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido calconcarboxílico, grado indicador, Acros Organics, Cantidad:250g, Envasado:Frasco de vidrio, negro a morado, Grado:extrapuro, Punto de fusión:300 °C, Peso molecular:438,4, CAS:3737-95-9, Número EINECS:223-117-, Peso de la fórmula:438,4, Riesgo para la salud 1:Palabra de aviso de GHS:Advertencia
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3737-95-9
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Peso molecular (g/mol) 438.4
Número MDL MFCD00004078
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Sinónimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic acid
Punto de fusión 300°C
Color De negro a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.4
Grado Extra puro
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number157310500,157312500,157310100
Número de loteA0458048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Catalog Number157310500,157312500,157310100
Número de loteA0397566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number157310500,157312500,157310100
Número de loteA0393831 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number157310500,157312500,157310100
Número de loteA0395606 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number157310500,157312500,157310100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calconcarboxylic acid, indicator grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador >