Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calconcarboxylic acid |
Punto de fusión | 300°C |
Color | De negro a morado |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 50 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.4 |
Grado | Extra puro |
Forma física | Polvo |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464929 | Certificado de análisis | 31/07/2024 | 157310500,157312500,157310100 |
A0458048 | Certificado de análisis | 08/12/2023 | 157310500,157312500,157310100 |
A0397566 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 157310500,157312500,157310100 |
A0393831 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 157310500,157312500,157310100 |
A0395606 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 157310500,157312500,157310100 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calconcarboxylic acid, indicator grade
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido calconcarboxílico, grado indicador >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido