Learn More
Julabo™ Baños de calibración
Los baños de calibración Julabo™ son aptos para aplicaciones en laboratorios de calibración y cumplen con los requisitos especificados por la norma DIN ISO 9001.
Marca:  Julabo™ 9352628
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11924828
  • 11650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Pantalla VFD comfort (fluorescente de vacío)
  • Pantalla de diálogo LCD retroiluminada para un funcionamiento interactivo cómodo
  • Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
  • ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
  • Funciones de control de temperatura TCF para optimizar el comportamiento del control
  • Calibración de 3 puntos ATC
  • Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
  • Smart pump, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
  • Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
  • Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
  • Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
  • Programador integrado para los 60 pasos de 6 programas
  • Máxima estabilidad de temperatura hasta ±0,005 °C (±0,02 °C a + 200 °C)
  • Uniformidad de la temperatura superior a ±0,01 °C.
  • Sensor Pt100 opcional para mediciones de temperatura de referencia
  • Cámara de temperatura con desbordamiento a nivel máximo de líquido
  • ACC: Control de refrigeración activo
  • Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
  • La rejilla de ventilación extraíble para facilitar la limpieza mantiene el rendimiento de refrigeración
Especificaciones
Especificaciones
24 L
De 5 °C a 40 °C
Adecuados para aplicaciones en laboratorios de calibración, proporcionan la más alta estabilidad de temperatura y tem
Cubierta de baño con 7 aberturas, cubierta de baño integrada
200°C
±0.005°C
45 cm
32 cm
51 kg
50/60 Hz
Clasificación III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001
VFD, LCD
2 kW
FK31-SL
±0.1°C
15 meses
12 cm
91 cm
230/115 V
Certificados
Ver productos accesorios