Learn More
Julabo™ Baños de calibración
Los baños de calibración Julabo™ son aptos para aplicaciones en laboratorios de calibración y cumplen con los requisitos especificados por la norma DIN ISO 9001.
10130.00€ - 10980.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clasificación III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001 |
---|---|
Pantalla | VFD, LCD |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones en laboratorios de calibración, proporcionan la más alta estabilidad de temperatura y tem |
Capacidad calorífica | 2 kW |
Temperatura máxima (métrico) | 200°C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11924828
|
Julabo™
9352628 |
24 L | FK31-SL |
10980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11997448
|
Julabo™
9352627 |
14 L | FK30-SL |
10130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- VFD (vacuum fluorescent) comfort display
- LCD dialogue display, backlit for convenient interactive operation
- Keypad for set-points, warning/safety values and menu functions
- ICC (Intelligent Cascade Control), self-optimising temperature control
- TCF Temperature Control Features to optimize the control behavior
- ATC3 three-point calibration
- Pt100 External sensor connection for measurement and control
- Smart pump, electronically adjustable pump stages
- Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
- Adjustable high temperature cut-out, visible via display
- RS232/RS485 interface for online communication
- Integrated programmer for 6 x 60 program steps
- Highest temperature stability to ±0.005°C (±0.02°C at +200°C)
- Temperature uniformity better than ±0.01°C
- Optional Pt100 sensor for reference temperature measurements
- Temperature chamber with overflow at maximum liquid level
- ACC - Active Cooling Control
- Available voltage versions: 230V/50Hz, 115V/60Hz
- Removable venting grid for convenient cleaning maintains cooling performance
Especificaciones
Clasificación III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001 | |
Adecuados para aplicaciones en laboratorios de calibración, proporcionan la más alta estabilidad de temperatura y tem | |
200°C | |
±0.005°C | |
45 cm | |
32 cm | |
50/60 Hz |
VFD, LCD | |
2 kW | |
±0.1°C | |
15 meses | |
12 cm | |
230/115 V |