Learn More
Julabo™ Baños de calibración
Los baños de calibración Julabo™ son aptos para aplicaciones en laboratorios de calibración y cumplen con los requisitos especificados por la norma DIN ISO 9001.
Marca: Julabo™ 9352627
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pantalla VFD comfort (fluorescente de vacío)
- Pantalla de diálogo LCD retroiluminada para un funcionamiento interactivo cómodo
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- Funciones de control de temperatura TCF para optimizar el comportamiento del control
- Calibración de 3 puntos ATC
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- Smart pump, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
- Programador integrado para los 60 pasos de 6 programas
- Máxima estabilidad de temperatura hasta ±0,005 °C (±0,02 °C a + 200 °C)
- Uniformidad de la temperatura superior a ±0,01 °C.
- Sensor Pt100 opcional para mediciones de temperatura de referencia
- Cámara de temperatura con desbordamiento a nivel máximo de líquido
- ACC: Control de refrigeración activo
- Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
- La rejilla de ventilación extraíble para facilitar la limpieza mantiene el rendimiento de refrigeración
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C | |
Clasificación III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001 | |
Adecuados para aplicaciones en laboratorios de calibración, proporcionan la más alta estabilidad de temperatura y tem | |
Tapa de la bañera con 7 aberturas | |
200°C | |
±0.005°C | |
45 cm | |
32 cm | |
48 kg | |
50/60 Hz |
14 L | |
VFD, LCD | |
2 kW | |
FK30-SL | |
±0.1°C | |
15 meses | |
12 cm | |
79 cm | |
230/115 V |