Learn More
Thermo Scientific™ Carruseles de calibración y validación
Los patrones de verificación del rendimiento (CVC) automáticos Thermo Scientific™ garantizan la precisión y fiabilidad de los datos a la vez que ahorran tiempo y dinero.
7375.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Todos los estándares contenidos en el CVC están certificados en el laboratorio acreditado por la norma ISO/IEC 17025 de Thermo Fisher Scientific y son trazables según el NIST en los Estados Unidos o según NPL en el Reino Unido. |
---|---|
Descripción | Trazable al NIST |
Para utilizar con (equipo) | Evolution 201, 220, 260 Bio y 300 |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10031518
|
Thermo Scientific™
840-213000 |
Validación de rendimiento de la farmacopea - EP | Carrusel de validación de calibración con base inteligente |
7375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Los patrones de verificación del rendimiento (CVC) automáticos Thermo Scientific™ garantizan la precisión y fiabilidad de los datos a la vez que ahorran tiempo y dinero. Los CVC ofrecen materiales de referencia certificados en una configuración totalmente automatizada que permite realizar una verificación del rendimiento del espectrofotómetro Thermo Scientific™ con manos libres.
- Simplifique los procedimientos de cualificación mediante la automatización de la verificación del rendimiento de los espectrofotómetros UV-visible.
- Cada CVC dispone de un número de serie exclusivo que concuerda automáticamente con los archivos de datos correspondientes que contienen valores estándar y especificaciones sobre instrumentos.
- Los informes de resultados generados se pueden imprimir o archivar.
- Los patrones son trazables a los patrones físicos fundamentales o los patrones primarios del NIST™
- Los CVC están disponibles con configuraciones estándar o conformes a la farmacopea.
Prueba exhaustiva de verificación del rendimiento
- Repetibilidad y exactitud de la longitud de onda
- Repetibilidad y exactitud fotométrica
- Luz difusa
- Resolución
- Ruido fotométrico
- Desviación o estabilidad fotométrica
- Planicidad de línea de base
Ahorre tiempo, reduzca los errores
- Elimina la necesidad de copiar valores estándar de los certificados.
- Elimina la necesidad de analizar los patrones individualmente.
- Elimina la necesidad de comparar los patrones con los datos.
- Elimina la necesidad de cálculos manuales.
- Elimina la necesidad de transcripción manual y de elaboración de informes de resultados.
Información sobre pedidos:
La unidad se entrega en una caja de plástico con protección térmica para su protección óptima durante el almacenamiento. Conserve la caja y el envase para enviar la unidad para la recalibración periódica. Los carruseles de validación de calibración se pueden utilizar con Thermo Scientific™ INSIGHT™ y INSIGHT Security, Thermo Scientific™ VISIONpro™ y VISIONsecurity™. Los CVC conformes a farmacopea son compatibles con los espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution 300, 260 Bio, 220 y 201.
Especificaciones
Todos los estándares contenidos en el CVC están certificados en el laboratorio acreditado por la norma ISO/IEC 17025 de Thermo Fisher Scientific y son trazables según el NIST en los Estados Unidos o según NPL en el Reino Unido. | |
Trazable al NIST | |
Evolution 201, 220, 260 Bio y 300 |