Learn More
BUCHI Capilares para aparato de punto de fusión
Para su uso con el medidor de punto de fusión BUCHI.
en la oferta - 392.08€
Especificaciones
Tipo de producto Tubo capilar de punto de fusión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 120 x 80 mm
Para utilizar con (equipo) Medidor digital de punto de fusión BUCHI
Altura (métrico) 80 mm
Material Vidrio
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
10421161
Ver documentos
BUCHI
001759
1000 tubos
392.08€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10108981
Ver documentos
BUCHI
017808
100 tubos
en la oferta
paquete de 100
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
  • Grosor optimizado
  • Resultados fiables
  • Compatible con otros instrumentos automatizados o técnicas manuales
Especificaciones
Especificaciones
Tubo capilar de punto de fusión
Medidor digital de punto de fusión BUCHI
Vidrio
180 x 120 x 80 mm
80 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BUCHI Capilares para aparato de punto de fusión