Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Excellent for melting point analysis in the laboratory
Marca:  Hirschmann™ 9211310
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10006854
  • 81.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos capilares
  • Con un extremo cerrado
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
Tubo para la determinación del punto de fusión con un extremo cerrado
0,95 mm
100 mm
10 paq. de 100