Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Excelentes para el análisis del punto de fusión en el laboratorio
Marca: Hirschmann™ 9211710
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos capilares
- Con un extremo cerrado
- Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Melting Point Determination Tube, One End Closed | |
1.30 mm | |
100 mm | |
10 x 100/Pk. |