Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo para colocar/retirar tapones de tubos con cierre de rosca Capit-All™
Mantenga la integridad de las muestras mediante un método de colocación y retirada de tapones que permite tener las manos libres de forma rápida y fácil.
Marca: Thermo Scientific™ 4114NUN
46620.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 80.00000kg
Descripción
Mantenga la integridad de las muestras mediante un método de colocación y retirada de tapones que permite tener las manos libres de forma rápida y fácil con el dispositivo para colocar/retirar tapones de tubos con cierre de rosca Thermo Scientific™ Capit-All™. Diseñados para su uso integrado o en sobremesa, los instrumentos Capit-All colocan y retiran de forma fácil y precisa los tapones de 24, 48 y 96 tubos con cierre de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ y Thermo Scientific™ Nunc™. Todos los instrumentos colocan los tapones de tubos con un par de torsión óptimo.
Mayor productividad
- Aumente el rendimiento mediante la colocación y retirada de tapones de una gradilla completa en aproximadamente 10 segundos.
- Retire y coloque automáticamente tapones de tubos de distintas alturas, incluso en la misma gradilla, así como de los tubos que no estén bien colocados en las gradillas.
- Sustituya completamente los métodos de colocación y retirada de tapones manuales.
Máxima protección de muestras
- Coloca los tapones de todos los tubos de una gradilla con el par de torsión óptimo, lo que mantiene la integridad de las muestras y evita la pérdida de estas durante el almacenamiento.
- Las características de seguridad garantizan que las gradillas se carguen en la orientación correcta y que los tapones no se enrosquen mal ni estén demasiado apretados.
- La bandeja antigoteo evita la contaminación cruzada de las muestras durante la adición o retirada de gradillas de tubos.
- La estructura interna garantiza que no se introduzcan residuos en los tubos sin tapar.
Facilidad de uso
- La sencilla interfaz de usuario de cuatro botones permite al personal de laboratorio de cualquier nivel manejar el instrumento.
- Facilidad de integración con sistemas automatizados
- Se mantiene con facilidad y permite procesar hasta un millón de tubos antes de necesitar un mantenimiento preventivo.
Especificaciones
Aprox. 10 segundos por ciclo (tapado o destapado) | |
50/60 Hz | |
Tubos con tapón de rosca estilo Nunc | |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | |
De 110 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
45 kg | |
1 | |
110/240 V |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | |
Tapones con cierre de rosca Nunc | |
48 canales | |
14,2 x 12,9 x 22 pulg (32,8 x 36,0 x 56,0 cm) | |
97 lb | |
1 | |
Funcionamiento manual mediante botones |