Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo para colocar/retirar tapones de tubos con cierre de rosca Capit-All™
Mantenga la integridad de las muestras mediante un método de colocación y retirada de tapones que permite tener las manos libres de forma rápida y fácil.
64275.00€ - 114970.00€
Especificaciones
Tipo | Dispositivo de colocación/retirada de tapones |
---|---|
Frecuencia | 50/60 Hz |
N.º por caja | 1 |
N.° por paquete | 1 |
Tensión | 110/240 V |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato de destapado | Para utilizar con (equipo) | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato de destapado | Para utilizar con (equipo) | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10472915
|
Thermo Scientific™
4111MAT |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | 96 canales | Tapones con cierre de rosca Matrix | Aprox. 10 segundos por gradilla |
67815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11587359
|
Thermo Scientific™
4111MAT-IS |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones compatible con automatización | 96 canales | Tapones con cierre de rosca Matrix | Aprox. 15 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
112160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11922221
|
Thermo Scientific™
4111NUN |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | 96 canales | Tapones con cierre de rosca Nunc | Aprox. 10 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
67815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11868163
|
Thermo Scientific™
4111NUN-IS |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones compatible con automatización | 96 canales | Tapones con cierre de rosca Nunc | Aprox. 15 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
114970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11962221
|
Thermo Scientific™
4112NUN |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | 24 canales | Tubos de crioalmacenamiento de rosca interna Nunc | Aprox. 10 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
64275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11972221
|
Thermo Scientific™
4113NAL |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | 24 canales | Tubos de crioalmacenamiento de rosca externa Nalgene | Aprox. 10 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
64275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11982221
|
Thermo Scientific™
4114NUN |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | 48 canales | Tapones con cierre de rosca Nunc | Aprox. 10 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
67815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11992221
|
Thermo Scientific™
4114NUN-IS |
Dispositivo de colocación/retirada de tapones compatible con automatización | 48 canales | Tapones con cierre de rosca Nunc | Aprox. 15 segundos por ciclo (tapado o destapado) |
112160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Mantenga la integridad de las muestras mediante un método de colocación y retirada de tapones que permite tener las manos libres de forma rápida y fácil con el dispositivo para colocar/retirar tapones de tubos con cierre de rosca Thermo Scientific™ Capit-All™. Diseñados para su uso integrado o en sobremesa, los instrumentos Capit-All colocan y retiran de forma fácil y precisa los tapones de 24, 48 y 96 tubos con cierre de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ y Thermo Scientific™ Nunc™. Todos los instrumentos colocan los tapones de tubos con un par de torsión óptimo.
Mayor productividad
- Aumente el rendimiento mediante la colocación y retirada de tapones de una gradilla completa en aproximadamente 10 segundos.
- Retire y coloque automáticamente tapones de tubos de distintas alturas, incluso en la misma gradilla, así como de los tubos que no estén bien colocados en las gradillas.
- Sustituya completamente los métodos de colocación y retirada de tapones manuales.
Máxima protección de muestras
- Coloca los tapones de todos los tubos de una gradilla con el par de torsión óptimo, lo que mantiene la integridad de las muestras y evita la pérdida de estas durante el almacenamiento.
- Las características de seguridad garantizan que las gradillas se carguen en la orientación correcta y que los tapones no se enrosquen mal ni estén demasiado apretados.
- La bandeja antigoteo evita la contaminación cruzada de las muestras durante la adición o retirada de gradillas de tubos.
- La estructura interna garantiza que no se introduzcan residuos en los tubos sin tapar.
Facilidad de uso
- La sencilla interfaz de usuario de cuatro botones permite al personal de laboratorio de cualquier nivel manejar el instrumento.
- Facilidad de integración con sistemas automatizados
- Se mantiene con facilidad y permite procesar hasta un millón de tubos antes de necesitar un mantenimiento preventivo.
Especificaciones
Dispositivo de colocación/retirada de tapones | |
1 | |
110/240 V |
50/60 Hz | |
1 |