Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 03CLFREGORED
155.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño aséptico, hermético y estanco
- La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Disponibles con capacidades que oscilan entre los 70,87 y los 226,8 g (2,5 y 8 onzas)
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Especificaciones
90 ml; rojo frego | |
Natural | |
No estéril | |
400 | |
3 oz | |
95 mm | |
Recipiente de polipropileno |
33 mm | |
Polipropileno | |
90 mL | |
Estándar | |
Tapa articulada | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1416413 | Certificado de conformidad | 13/12/2024 | 03CLFREGORED |