Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan ideales para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 02 SILVER
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17115261
Descripción
Descripción
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
  • Estructura aséptica, hermética y a prueba de fugas
  • Viales de polipropileno aptos para uso alimentario aprobados por la FDA al 100 %
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
  • 23 (D.I.) x 84 mm (L) (0,9 x 3,3 pulg)
  • Disponibles en 22 colores distintos
Información para pedidos:
Caja de 600 unidades
Recomendada para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plata
23 mm
Polipropileno
60 mL
Con marcado FDA
2,0 oz
Tapa articulada
1 unidad
Vial
0,9 in
Plata
Estéril
3,3 in
Standard
60 mL
84 mm
FDA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales con tapa abatible de polipropileno Capitol Vial, 90 ml (3 oz), con espacio para escritura >