Learn More
Erlab™ Armario filtrante Captair 632B Smart
Estos armarios filtrantes para almacenamiento de productos químicos Captair 632 B Smart proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. La tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena y el tamaño es ideal para una posición debajo del banco.
Marca:  Erlab™ AB81//03
Detalles adicionales : Peso : 42.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17951672
  • 2237.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H13)
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): L 654 x P 583,6 x H 715
  • Caudal de aire 11 m3/h
  • Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 20 W
  • Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
  • Las puertas son transparentes y están fabricadas con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
  • Filtración de carbón AS: Para vapores orgánicos - BE: vapores ácidos - F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco y filtración de partículas para polvos (opcional) HEPA H13: 99,95 % de eficiencia de filtración de partículas de más de 0,1 μm de tamaño
  • Sensor de detección: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído
  • Sensores de puertas: alarma si las puertas se dejan abiertas
  • Capacidades de almacenamiento: Aproximadamente 44 botellas de 1 litro dependiendo del tipo de contenedor utilizado
  • Compartimentos de almacenamiento: 2
  • Se entrega con 2 bandejas + 2 estantes deslizantes
  • Tapetes absorbentes 4
  • Bloqueo de teclas
  • Interfaz de comunicación: Cuando la luz parpadea: Las puertas se dejan abiertas - La contención está comprometida - Rotura del filtro
  • APLICACIÓN eGuard: para control remoto para monitorear el estado del gabinete de almacenamiento, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos
Especificaciones
Especificaciones
Armario de filtración
23 in.
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles
25.7 in.
Sliding
2
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998
28.1 in.
Steel, Polymer
654 x 583.6 x 715 mm
White
Sliding
2