Learn More
Erlab™ Armario filtrante Captair 632B Smart
Estos armarios filtrantes para almacenamiento de productos químicos Captair 632 B Smart proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. La tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena y el tamaño es ideal para una posición debajo del banco.
2237.00€ - 2583.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Color | White |
Fondo exterior (imperial) | 25.7 in. |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 654 x 583.6 x 715 mm |
Altura exterior (imperial) | 28.1 in. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17951672
|
Erlab™
AB81//03 |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles |
2237.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17941672
|
Erlab™
AB81//04 |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles |
2583.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H13)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): L 654 x P 583,6 x H 715
- Caudal de aire 11 m3/h
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 20 W
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Las puertas son transparentes y están fabricadas con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtración de carbón AS: Para vapores orgánicos - BE: vapores ácidos - F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco y filtración de partículas para polvos (opcional) HEPA H13: 99,95 % de eficiencia de filtración de partículas de más de 0,1 μm de tamaño
- Sensor de detección: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído
- Sensores de puertas: alarma si las puertas se dejan abiertas
- Capacidades de almacenamiento: Aproximadamente 44 botellas de 1 litro dependiendo del tipo de contenedor utilizado
- Compartimentos de almacenamiento: 2
- Se entrega con 2 bandejas + 2 estantes deslizantes
- Tapetes absorbentes 4
- Bloqueo de teclas
- Interfaz de comunicación: Cuando la luz parpadea: Las puertas se dejan abiertas - La contención está comprometida - Rotura del filtro
- APLICACIÓN eGuard: para control remoto para monitorear el estado del gabinete de almacenamiento, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos
Especificaciones
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 | |
25.7 in. | |
28.1 in. | |
Armario de filtración | |
2 |
White | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
Steel, Polymer | |
23 in. | |
Sliding |