Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 % Código de producto.: 10154061
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 %
Código de producto. 10154061
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10154061
Marca: Thermo Scientific Chemicals 343700250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62571-86-2
Fórmula molecular C9H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 217.28
Número MDL MFCD00168073
Clave InChI FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-2-metil-3-sulpanilpropanoil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captopril
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 103.0°C to 108.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 1776
Rotación específica − 129.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0445255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog Number343700050,343700010,343700250
Número de loteA0437143 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2021 Catalog Number343700050,343700010,343700250
Número de loteA0398303 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2021 Catalog Number343700050,343700010,343700250
Número de loteA0422199 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2020 Catalog Number343700050,343700010,343700250
compliance-icons
Nombre del producto
  • Captopril
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Etanolamina, 98 % >