Learn More
Carbamoil-2,2,5,5-tetrametilo-3-pirrolina-1-iloxi, radical libre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11375079
Carbamoil-2,2,5,5-tetrametilo-3-pirrolina-1-iloxi, radical libre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375079
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11375079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed as a highly reactive spin-label.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como marcador de espín altamente reactiva.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3229-73-0
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00005341
Clave InChI GMXOTWPDUBXCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxamide
Nombre IUPAC 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)C=C(C(N)=O)C(C)(C)N1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4138020
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.23
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252333 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog NumberA17381.06,A17381.03
Número de lote10250669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17381.06,A17381.03
Número de lote10129706 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog NumberA17381.06,A17381.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbamoil-2,2,5,5-tetrametilo-3-pirrolina-1-iloxi, radical libre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >